Documenti fondamentali
840490C
Avanti
20:4 PG
Avanti Research - A Croda Brand 840490C
Sinonimo/i:
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
Scegli un formato
25 MG
CHF 652.00
CHF 652.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 652.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H74O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
841.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 652.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840490C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840490C
Concentrazione
10 mg/mL (840490C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(49)53-41-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)56-46(50)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,43-44,47-48H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t43?,44-;/m1./s1
VDLWDRIXPIHWNE-JXXFPQNESA-M
Descrizione generale
20:4 PG or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] is a sodium salt of glycerophospholipid with substitution of two arachidonic acids at sn-1 and sn-2 positions and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
Applicazioni
20:4 PG or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt) has been used as an oxidized phospholipid (PL), added to bovine lipid extract surfactant (BLES), to study its effect on the biophysical activity.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840490C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karina Rodríguez-Capote et al.
Biophysical journal, 90(8), 2808-2821 (2006-01-31)
Exposing bovine lipid extract surfactant (BLES), a clinical surfactant, to reactive oxygen species arising from hypochlorous acid or the Fenton reaction resulted in an increase in lipid (conjugated dienes, lipid aldehydes) and protein (carbonyls) oxidation products and a reduction in