840053P
Avanti
Brain PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P, powder
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylcholine (Brain, Porcine)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (840053P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840053P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)
- as a constituent in serial protein misfolding cyclic amplification (sPMCA) buffer
- as standard for ion mobility shift-mass spectrometry (IMS-MS)