810600C
Avanti
16:0-12 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600C
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-stearoyl-(12-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810600C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600C
Concentrazione
1 mg/mL (810600C-1mg)
Tipo di lipide
phospholipids
ESR probes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)