810383C
Avanti
18:0 PE-TopFluor™ AF488
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-Distearyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF488) ammonium salt
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
package of 1 × 250 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
250 μg/mL in chloroform
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)