Documenti fondamentali
810242P
Avanti
TopFluor TMR PS
Avanti Research - A Croda Brand 810242P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phospho-L-serine (ammonium salt)
Scegli un formato
1 MG
CHF 626.00
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 626.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H79 BF2N5 O12P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1033.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810242P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810242P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
TopFluor TMR PS is an acyl-chain-modified fluorescent phospholipid.[1] Phosphotidylserine is considered as a vital lipid and is found in the inner mitochondrial region.[2]
Applicazioni
TopFluor TMR PS is suitable for the formation of lipid membranes[1] in microsystem.[3]
Azioni biochim/fisiol
TopFluor TMR PS might be useful to enclose specific molecules into micro-reactors for the formation of concentration gradient.[4] It is also useful for cellular labelling.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810242P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
PS (PhosphatidylSerine) Nature's Brain Booster A Vital Lipid Nutrient For Memory Mood and Stress, 84-84 (2005)
High-throughput single-molecule bioassay using micro-reactor arrays with a concentration gradient of target molecules
Watanabe R, et al.
Lab on a chip, 18(18), 2849-2853 (2018)
Microsystem for the single molecule analysis of membrane transport proteins
Watanabe R
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj. (2019)
Single-molecule analysis of phospholipid scrambling by TMEM16F
Watanabe R, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2018)