Documenti fondamentali
810213P
Avanti
C12-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810213P, powder
Sinonimo/i:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sphinganine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H63N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
661.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (810213P-50ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810213P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
C12-Sphinganine is an active derivative of sphinganine (dihydrosphingosine), with C12 being the number of carbon atoms in the acyl residue. C12-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810213P-50ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karin Thevissen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(13), 3728-3730 (2008-06-06)
The minimal fungicidal concentration (MFC) of dihydrosphingosine (DHS), phytosphingosine (PHS), and five short-chain DHS derivatives was determined for Candida albicans and Candida glabrata. In this respect, a C15- and a C17-homologue of DHS showed a 2- to 10-fold decreased MFC