810195P
Avanti
18:1-12:0 NBD PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 810195P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810195P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810195P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)