Documenti
810136P
Avanti
Acyl 06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810136P, powder
Sinonimo/i:
1-acyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H60N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
745.84
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810136P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810136P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810136P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC