800715P
Avanti
N-P Serine PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 800715P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-serine phosphoric acid (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (800715P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800715P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)