790147P
Avanti
16:0-23:2 Diyne PE
1-palmitoyl-2-(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinonimo/i:
PTPE
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (790147P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790147P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790147P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-dimensional phospholipid and copolymer nanomembranes[1]
- planar polymerizable phospholipid membranes for reconstitution of protein ion channels formed by the bacterial toxins[2]
- mixed monolayers at the air-water interface on a Langmuir-Blodgett (LB) trough[3]
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)