780200P
Avanti
16:0 PE MCC
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (780200P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 780200P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)