Documenti fondamentali
700299O
Avanti
Farnesol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
Scegli un formato
25 MG
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 135.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
oil
Confezionamento
package of 1 × 25 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700299O-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)