Documenti fondamentali
700218P
Avanti
Lithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α-ol
Scegli un formato
10 MG
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 164.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O3
Peso molecolare:
376.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700218P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)