Documenti
700215P
Avanti
Dehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3,7,12-trione, 5?-cholanic acid-3,7,12-trione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34O5
Peso molecolare:
402.52
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O)=O
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2