Documenti fondamentali
700101P
Avanti
Dihydro FF-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H42D6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.73
Codice UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg (700101P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h13,19-20,22,25-26,30H,8-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
OGQJUYXFIOFTMA-RHNFIJQVSA-N
Descrizione generale
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro FF-MAS-d6) is a deuterated derivative of dihydro FF-MAS. Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is a sterol.
Azioni biochim/fisiol
Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700101P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)