700014P
Avanti
5β,6β-epoxycholestanol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
111115
Descrizione
cholestanol, 5β,6β-epoxy-d7
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700014P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)