300116S
Avanti
Control (5mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
Saggio
>99% (HPLC/MS)
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (300116S-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)