ATEH97A4DB9E
AstaTech, Inc.
POTASSIUM 5-CHLOROBENZO[D]OXAZOLE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
potassium 5-chlorobenzo[d]oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H4ClNO3.K/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI
PNWKXWDBLXRILF-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
WHITE SOLID
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=215920
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT24296
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)