Documenti fondamentali
ATEH03AB15A3
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-2-YLMETHANESULFONIC ACID HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.65
Numero MDL:
Iupac Name
pyridin-2-ylmethanesulfonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO3S.ClH/c8-11(9,10)5-6-3-1-2-4-7-6;/h1-4H,5H2,(H,8,9,10);1H
InChI
ZVTAJMFYZISBNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=115944
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=95731
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)