Documenti fondamentali
ATE456785985
AstaTech, Inc.
4-((METHYLTHIO)METHYL)PYRIDIN-2-AMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.24
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(methylsulfanyl)methyl]-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-10-5-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,5H2,1H3,(H2,8,9)
InChI
UQSOFBRAWXUTLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64949
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79313
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)