APOH93ED5E80
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.82
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BCl2F3O2/c9-4-1-3(8(14)15)2-5(10)6(4)7(11,12)13/h1-2,14-15H
InChI
YODWCXYMSFVDNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-trifluoromethylbenzeneboronic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)