Documenti fondamentali
APOH04239EB4
Apollo Scientific Ltd
(2S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.59
Numero MDL:
Iupac Name
(2S)-2-pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-3H2;1H/t5-;/m0./s1
InChI
QSJTUXCBPTVKQZ-JEDNCBNOSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2s-pyrrolidine-2-carbonitrile-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2s-pyrrolidine-2-carbonitrile-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)