Documenti fondamentali
APO456876898
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Numero MDL:
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI
VWDDWYZOCQFZHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzyl-alcohol
Synonym
2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)anisole
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzyl-alcohol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)