APO428498540
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
About This Item
Iupac Name
1-(bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4O/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)14-8(11,12)13/h1-3H,4H2
InChI
YZZLXXQEOHGKHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethoxybenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)