AOBH98B850D7
AOBChem
[3-(Benzyloxy)-2,4-difluoro-5-methylphenyl]boronic acid
About This Item
Iupac Name
3-(benzyloxy)-2,4-difluoro-5-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H13BF2O3/c1-9-7-11(15(18)19)13(17)14(12(9)16)20-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3
InChI
IVSFYAXLMLBYNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-2-4-difluoro-5-methylphenyl-boronic-acid-40267.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/40267.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)