Documenti fondamentali
AOBH7BADE5F5
AOBChem
1,5-Dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
326
Numero MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H11Br2FO/c1-2-3-4-14-10-8(12)5-7(11)6-9(10)13/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
CWSMAWMVQDHUHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37342.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)