AOBH042EEA5B
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Peso molecolare:
324.51
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H14BClF4O2/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)8-5-7(13(17,18)19)6-9(15)10(8)16/h5-6H,1-4H3
InChI
AZNFVAQYMIOHSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34243.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)