AOB945511939
AOBChem
3,5-Difluoro-4-methylanisole
About This Item
Iupac Name
1,3-difluoro-5-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5-7(9)3-6(11-2)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI
WQYFSXVVMFVCQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32676.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)