Documenti fondamentali
AMBH99C03F16
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.03
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c1-4-2-5(8)7(10)3-6(4)9/h2-3,10H,1H3
InChI
UVKBUKLWURIRCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823935-35-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)