Documenti fondamentali
AMBH996F2C82
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.05
Numero MDL:
Iupac Name
(5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H7BrF2N2O/c8-5-1-4(2-11)3-12-6(5)13-7(9)10/h1,3,7H,2,11H2
InChI
IFNLTJYKYKZBTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2231675-66-2.html
Synonym
(5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)