Documenti fondamentali
AMBH996F2898
Ambeed, Inc.
1-Acetyl-5-chloropyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.61
Numero MDL:
Iupac Name
1-acetyl-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-5(13)12-7-4-10-8(9)2-6(7)3-11-12/h2-4H,1H3
InChI
MBQYZUMHHMYCBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76006-04-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)