AMBH990F7463
Ambeed, Inc.
MTX-211
About This Item
Iupac Name
N-(2-chloro-5-(4-((3-chloro-4-fluorophenyl)amino)quinazolin-6-yl)pyridin-3-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C20H14Cl2FN5O2S/c1-31(29,30)28-18-7-12(9-24-19(18)22)11-2-5-17-14(6-11)20(26-10-25-17)27-13-3-4-16(23)15(21)8-13/h2-10,28H,1H3,(H,25,26,27)
InChI
GUYKCXXNIKKSBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1952236-05-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)