AMBH98C8E556
Ambeed, Inc.
1,3-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
1,3-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
Inchi Code
1S/C15H21BN2O2/c1-10-12-9-11(7-8-13(12)18(6)17-10)16-19-14(2,3)15(4,5)20-16/h7-9H,1-6H3
InChI
NXCWIFFWKXZXHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1220696-53-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)