Documenti fondamentali
AMBH98C8E376
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-methoxy-1-methylbenzimidazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.21
Numero MDL:
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c1-12-8-5-6(13-2)3-4-7(8)11-9(12)10/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
InChI
ZPMOYIRMYULFEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945023-35-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)