Documenti fondamentali
AMBH9884C7A1
Ambeed, Inc.
4-(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-8-6-7-12-13(8)10-4-2-9(3-5-10)11(14)15/h2-7H,1H3,(H,14,15)
InChI
MJTSOUSVHDKPCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72899-94-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)