AMBH97F112A0
Ambeed, Inc.
8-Methoxyquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
8-methoxy-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c1-14-10-4-2-3-9-5-8(6-12)7-13-11(9)10/h2-5,7H,1H3
InChI
OBYZRPNNWGILDV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71083-53-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)