Documenti fondamentali
AMBH97F07CB7
Ambeed, Inc.
7-Nitroisoquinolin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Iupac Name
7-nitroisoquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-5-11-4-6-3-7(12(13)14)1-2-8(6)9/h1-5H,10H2
InChI
AHGKBXGLBSMGQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1936476-62-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)