Documenti fondamentali
AMBH97F0748E
Ambeed, Inc.
4-(Azepan-1-yl)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1-azepanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c12-10(13)6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-9H2,(H,12,13)
InChI
GFGARPFCEPBBDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Viscous Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/753391-71-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/753391-71-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)