Documenti fondamentali
AMBH97F070C1
Ambeed, Inc.
2-Benzyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-benzyl-1,3-dioxo-5-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO4/c18-14-12-7-6-11(16(20)21)8-13(12)15(19)17(14)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,20,21)
InChI
KGHOAEZOEVGKMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67822-75-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67822-75-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)