Documenti fondamentali
AMBH97F06925
Ambeed, Inc.
Benzyl diethylcarbamodithioate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.41
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl diethyldithiocarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NS2/c1-3-13(4-2)12(14)15-10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
InChI
SNBMGLUIIGFNFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3052-61-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)