Documenti fondamentali
AMBH97F0667C
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.29
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2S/c1-2-19-12(18)10-7-20-11(17-10)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3
InChI
SCZAGGBIOXLKPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175204-88-3.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/175204-88-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)