Documenti fondamentali
AMBH97F03EEA
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-3-iodobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.09
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-amino-3-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI
ICFCBYVKPRHTPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62875-84-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)