Documenti fondamentali
AMBH97BA0E80
Ambeed, Inc.
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.09
Numero MDL:
Iupac Name
3-iodo-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10INO/c1-11(2)9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI
XSLDOPYONMGECY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91506-06-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)