Documenti fondamentali
AMBH96F10928
Ambeed, Inc.
1,10-Phenanthroline-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.22
Numero MDL:
Iupac Name
[1,10]phenanthroline-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H7N3/c14-8-11-6-5-10-4-3-9-2-1-7-15-12(9)13(10)16-11/h1-7H
InChI
LSMQCFPLQFCYAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1082-19-5.html
Pittogrammi
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1082-19-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)