Documenti fondamentali
AMBH9614FDF3
Ambeed, Inc.
2-(3-Cyano-4,5,5-trimethylfuran-2(5H)-ylidene)malononitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-cyano-4,5,5-trimethylfuran-2(5H)-ylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3O/c1-7-9(6-14)10(8(4-12)5-13)15-11(7,2)3/h1-3H3
InChI
FLMBQNOAWLPZPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171082-32-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)