Documenti fondamentali
AMBH9614FCDF
Ambeed, Inc.
Sodium bromodifluoroacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.91
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
sodium bromo(difluoro)acetate
Inchi Code
1S/C2HBrF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI
CAQKQIYWKXZJGD-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84349-27-9.html
Synonym
Sodium 2-bromo-2,2-difluoroacetate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/84349-27-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)