Documenti fondamentali
AMBH9614FBAB
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.68
Numero MDL:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c1-2-7-10-9(5-1)6-3-4-8-11-10;/h1-2,5,7,11H,3-4,6,8H2;1H
InChI
AESTUMJPPFCEJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112610-03-4.html
Synonym
2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112610-03-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)