Documenti fondamentali
AMBH9614FAD7
Ambeed, Inc.
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero MDL:
Iupac Name
4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-4-6-13(7-5-12)16-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7H,1-3,8-11,14H2
InChI
VTBHKDHFDNLZNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid orliquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38948-27-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)