Documenti fondamentali
AMBH9614F409
Ambeed, Inc.
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Iupac Name
4,6-dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-6-3-7(2)8-5-10(11(13)14)12-9(8)4-6/h3-5,12H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
HRHYVQGVACIBPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/383132-27-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)