AMBH5806463C
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)11-7(6)1-2-10-8/h1-4,11H
InChI
LWUCCDLVSVVIQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256818-78-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)